Learn More
Poulten Graf™ Jeringa con punta Luer-Tip de vidrio Fortuna™ Optima™
Descripción
- Cumple con las normas CE e EN 46001.
- Esterilizables en autoclave a 134 °C
- Fabricadas con vidrio Durobax™
- Con graduación permanente en ámbar
- Resistente a ácidos y álcalis
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | CE EN 46001 |
| Material | Borosilicate Glass |
| Descripción | Graduación en ámbar |
| Tipo de producto | Jeringa de vidrio de punta Luer-Tip |
| Graduaciones | 0,2 ml |
| Cantidad | 1 por unidad |
| Volumen (métrico) | 10 ml |
| Tipo de conexión | Punta Luer |
| Graduated | Sí |