Learn More
Poulten Graf™ Jeringa Luer-Lock de vidrio Fortuna™ Optima™
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Cumple con las normas CE e EN 46001.
- Fabricadas con vidrio Durobax™
- Con graduación permanente en ámbar
- Resistente a ácidos y álcalis
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | CE EN 46001 |
| Material | Borosilicate Glass |
| Descripción | Graduación en ámbar |
| Tipo de producto | Jeringa Luer-lock de vidrio |
| Graduaciones | 2 ml |
| Cantidad | 1 por unidad |
| Volumen (métrico) | 50 ml |
| Tipo de conexión | Luer Lock |
| Graduated | Sí |