Learn More
Poulten Graf™ Jeringa Luer-Lock de vidrio Fortuna™ Optima™
Código de producto. 10353951
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10353951
Marca: Poulten Graf™ 7 14041
Edge
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Se pueden esterilizar en autoclave a 134 °C. Las jeringas Luer-Lock de vidrio Poulten Grafoil™ Fortuna™ Optima™ se suministran con un pistón intercambiable.
  • Cumple con las normas CE e EN 46001.
  • Fabricadas con vidrio Durobax™
  • Con graduación permanente en ámbar
  • Resistente a ácidos y álcalis 
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad CE EN 46001
Material Borosilicate Glass
Descripción Graduación en ámbar
Tipo de producto Jeringa Luer-lock de vidrio
Graduaciones 1 ml
Cantidad 1 por unidad
Volumen (métrico) 20 ml
Tipo de conexión Luer Lock
Graduated Sí