Learn More
Poulten Graf™ Dispensador de seguridad Optifix™ Fortuna™
Código de producto. 11792358
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,4 a 2 ml
De 1 a 5 ml
De 10 a 50 ml
De 2 a 10 ml
De 2,0 a 10 ml
De 20 a 100 ml
De 6 a 30 ml
Incluye:
Pistón con revestimiento de PTFE, llave de paso y válvula del ventilador
Pistón especial recubierto de PTFE muy sólido
Pistón recubierto de PTFE, lengüeta de sellado
Tamaño de la unidad:
cada uno
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Incluye unitSize
11792358 De 1 a 5 ml Pistón especial recubierto de PTFE muy sólido cada uno
10252371 De 0,4 a 2 ml Pistón recubierto de PTFE, lengüeta de sellado cada uno
10684321 De 2,0 a 10 ml Pistón recubierto de PTFE, lengüeta de sellado cada uno
10654151 De 10 a 50 ml Pistón recubierto de PTFE, lengüeta de sellado cada uno
10058720 De 20 a 100 ml Pistón recubierto de PTFE, lengüeta de sellado cada uno
10314121 De 1 a 5 ml Pistón recubierto de PTFE, lengüeta de sellado cada uno
10549491 De 6 a 30 ml Pistón recubierto de PTFE, lengüeta de sellado cada uno
10469652 De 2 a 10 ml Pistón especial recubierto de PTFE muy sólido cada uno
10719212 De 2 a 10 ml Pistón con revestimiento de PTFE, llave de paso y válvula del ventilador cada uno
11778286 De 6 a 30 ml Pistón con revestimiento de PTFE, llave de paso y válvula del ventilador cada uno
11788286 De 10 a 50 ml Pistón con revestimiento de PTFE, llave de paso y válvula del ventilador cada uno
10341222 De 1 a 5 ml Pistón con revestimiento de PTFE, llave de paso y válvula del ventilador cada uno
11768286 De 0,4 a 2 ml Pistón con revestimiento de PTFE, llave de paso y válvula del ventilador cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 11792358 Proveedor Poulten Graf™ N.º de proveedor 101 10633
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
For dispensing of strong acids and aggressive chemicals (no HF). Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Safety Dispensers have a dispensing cylinder made of glass and a PTFE-encased piston with sealing lip.
Para la dispensación de ácidos fuertes y productos químicos agresivos (sin HF).Los dispensadores de seguridad Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ tienen un cilindro de dispensación de vidrio y un pistón recubierto de PTFE con lengüeta de sellado.
  • Fabricado de acuerdo con DIN EN ISO 9001:2008 con materiales de muy buena calidad
  • Con certificado, numerado individualmente
  • El cilindro de dispensación de vidrio está recubierto con plástico para evitar roturas
  • Tapón ergonómico de PP con sistema de ajuste de volumen para proteger los dedos
  • La graduación en la escala está hecha a láser y es fácil leer
  • Ajuste de volumen rápido y sencillo con ajuste preciso adicional
Especificaciones
Tipo de producto Frasco Softop
Volumen (métrico) De 1 a 5 ml
Incluye Pistón especial recubierto de PTFE muy sólido