Learn More
Poulten Graf™ Dispensador de seguridad Optifix™ Fortuna™
Descripción
Para la dispensación de ácidos fuertes y productos químicos agresivos (sin HF).Los dispensadores de seguridad Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ tienen un cilindro de dispensación de vidrio y un pistón recubierto de PTFE con lengüeta de sellado.
- Fabricado de acuerdo con DIN EN ISO 9001:2008 con materiales de muy buena calidad
- Con certificado, numerado individualmente
- El cilindro de dispensación de vidrio está recubierto con plástico para evitar roturas
- Tapón ergonómico de PP con sistema de ajuste de volumen para proteger los dedos
- La graduación en la escala está hecha a láser y es fácil leer
- Ajuste de volumen rápido y sencillo con ajuste preciso adicional
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dispensador analógico de seguridad para parte superior de frasco |
| Canales | 1 |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE), Vidrio |
| Volumen (métrico) | De 10 a 50 ml |
| Incluye | Pistón recubierto de PTFE, lengüeta de sellado |