Learn More
Poulten Graf™ Dispensador de seguridad Optifix™ Fortuna™
Código de producto. 10549491
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,4 a 2 ml
De 1 a 5 ml
De 10 a 50 ml
De 2 a 10 ml
De 2,0 a 10 ml
De 20 a 100 ml
De 6 a 30 ml
Incluye:
Pistón con revestimiento de PTFE, llave de paso y válvula del ventilador
Pistón especial recubierto de PTFE muy sólido
Pistón recubierto de PTFE, lengüeta de sellado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Incluye unitSize
10549491 De 6 a 30 ml Pistón recubierto de PTFE, lengüeta de sellado cada uno
10252371 De 0,4 a 2 ml Pistón recubierto de PTFE, lengüeta de sellado cada uno
10684321 De 2,0 a 10 ml Pistón recubierto de PTFE, lengüeta de sellado cada uno
10654151 De 10 a 50 ml Pistón recubierto de PTFE, lengüeta de sellado cada uno
10058720 De 20 a 100 ml Pistón recubierto de PTFE, lengüeta de sellado cada uno
10314121 De 1 a 5 ml Pistón recubierto de PTFE, lengüeta de sellado cada uno
10469652 De 2 a 10 ml Pistón especial recubierto de PTFE muy sólido cada uno
10719212 De 2 a 10 ml Pistón con revestimiento de PTFE, llave de paso y válvula del ventilador cada uno
11778286 De 6 a 30 ml Pistón con revestimiento de PTFE, llave de paso y válvula del ventilador cada uno
11788286 De 10 a 50 ml Pistón con revestimiento de PTFE, llave de paso y válvula del ventilador cada uno
11792358 De 1 a 5 ml Pistón especial recubierto de PTFE muy sólido cada uno
10341222 De 1 a 5 ml Pistón con revestimiento de PTFE, llave de paso y válvula del ventilador cada uno
11768286 De 0,4 a 2 ml Pistón con revestimiento de PTFE, llave de paso y válvula del ventilador cada uno
13 options
Código de producto. 10549491
Marca: Poulten Graf™ 101 10744
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
For dispensing of strong acids and aggressive chemicals (no HF). Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Safety Dispensers have a dispensing cylinder made of glass and a PTFE-encased piston with sealing lip.
Para la dispensación de ácidos fuertes y productos químicos agresivos (sin HF).Los dispensadores de seguridad Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ tienen un cilindro de dispensación de vidrio y un pistón recubierto de PTFE con lengüeta de sellado.
  • Fabricado de acuerdo con DIN EN ISO 9001:2008 con materiales de muy buena calidad
  • Con certificado, numerado individualmente
  • El cilindro de dispensación de vidrio está recubierto con plástico para evitar roturas
  • Tapón ergonómico de PP con sistema de ajuste de volumen para proteger los dedos
  • La graduación en la escala está hecha a láser y es fácil leer
  • Ajuste de volumen rápido y sencillo con ajuste preciso adicional
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador de seguridad
Volumen (métrico) De 6 a 30 ml
Incluye Pistón recubierto de PTFE, lengüeta de sellado