Learn More
Poulten Graf™ Dispensador de seguridad Optifix™ Fortuna™
Código de producto. 10058720
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,4 a 2 ml
De 1 a 5 ml
De 10 a 50 ml
De 2 a 10 ml
De 2,0 a 10 ml
De 20 a 100 ml
De 6 a 30 ml
Incluye:
Pistón con revestimiento de PTFE, llave de paso y válvula del ventilador
Pistón especial recubierto de PTFE muy sólido
Pistón recubierto de PTFE, lengüeta de sellado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10058720
missing translation for 'mfr': Poulten Graf™ 101 10751
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
For dispensing of strong acids and aggressive chemicals (no HF). Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Safety Dispensers have a dispensing cylinder made of glass and a PTFE-encased piston with sealing lip.
Para la dispensación de ácidos fuertes y productos químicos agresivos (sin HF).Los dispensadores de seguridad Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ tienen un cilindro de dispensación de vidrio y un pistón recubierto de PTFE con lengüeta de sellado.
  • Fabricado de acuerdo con DIN EN ISO 9001:2008 con materiales de muy buena calidad
  • Con certificado, numerado individualmente
  • El cilindro de dispensación de vidrio está recubierto con plástico para evitar roturas
  • Tapón ergonómico de PP con sistema de ajuste de volumen para proteger los dedos
  • La graduación en la escala está hecha a láser y es fácil leer
  • Ajuste de volumen rápido y sencillo con ajuste preciso adicional
Spécification
Tipo de producto Dispensador de seguridad
Volumen (métrico) De 20 a 100 ml
Incluye Pistón recubierto de PTFE, lengüeta de sellado
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis