Learn More
Julabo™ Baño de circulación de alta temperatura Forte™
Código de producto. 10755226
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura:
De 40 °C a 400 °C
De 70 °C a 400 °C
Capacidad calorífica:
3 kW
6 kW
7 kW
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura Capacidad calorífica unitSize
10755226 De 40 °C a 400 °C 3 kW cada uno
11994838 De 40 °C a 400 °C 6 kW cada uno
10197991 De 70 °C a 400 °C 3 kW cada uno
10321072 De 70 °C a 400 °C 6 kW 1 PCS
10650503 De 70 °C a 400 °C 7 kW cada uno
5 options
Código de producto. 10755226
Marca: Julabo™ 9800035
Temperatura de funcionamiento de hasta 400 °C
Los baños de circulación de alta temperatura Julabo son la solución ideal para una creciente demanda de usuarios en el mercado. Rendimiento máximo, calentamiento y enfriamiento rápidos, y tiempos de respuesta rápidos en caso de reacciones exotérmicas - estas son solo algunas de las características de nuestros baños de circulación de alta temperatura. El controlador de optimización automática (ICQ - Control de cascada inteligente) garantiza una alta estabilidad de temperatura y dispone de parámetros operativos controlados por PID con solo pulsar un botón para modificarlos o ajustarlos. Los sistemas de pantalla LCD interactiva y de múltiples pantallas LED garantizan un funcionamiento sencillo y fácil de usar. El sistema de calefacción, la potente acción de la bomba y la refrigeración controlada garantizan un control rápido y preciso de las aplicaciones de temperatura de hasta +400 °C. Estos instrumentos están completamente sellados, lo que evita la liberación de vapores de aceite y prolonga la vida útil del líquido de transferencia de calor. La purga automática de aire permite un llenado fácil, mientras que todas las conexiones eléctricas y el Profibus opcional aseguran una interfaz 'preparada para el futuro' con la próxima tecnología de automatización. Los baños de circulación de alta temperatura Julabo se recomiendan para aplicaciones que utilicen reactores encamisados y autoclaves, columnas de destilación, así como aplicaciones de laboratorio, miniplantas y balanzas de procesos.
  • Amplios intervalos de temperatura de hasta 400 °C
  • Controlador de temperatura ICQ de optimización automática
  • Gran capacidad de bombeo de 18 l/min - 1,2 bar máx.
  • La purga automática de aire permite un llenado sencillo
  • La función de calentamiento automatizado se ajusta a los sistemas externos
  • Pantalla múltiple LED brillante, con una resolución de pantalla de hasta 0,01 °C
  • Pantalla LCD interactiva retroiluminada de cuatro líneas
  • Comunicación en línea a través de la interfaz RS232 integrada
  • Entrada stand-by para apagado de emergencia externo
  • El programador integrado almacena hasta seis perfiles (60 secciones cada una)
  • Indicación electrónica de nivel
  • Función ATC para la corrección sencilla de variaciones de temperatura
  • La función ATC permite su uso como instrumento de prueba de acuerdo con ISO 9000
  • Versiones de voltaje disponibles: 230 V/50 Hz, 230 V/60 Hz
  • Presión admisible del agua de refrigeración de 4,5 bar máx., diferencia de presión entre IN y OUT: 2 a 4,5 bar
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2 L
Certificaciones/conformidad CE, clasificación III (FL) según DIN 12876-1
Caudal 14 a 18L/min
Intervalo de temperatura De 40 °C a 400 °C
Tipo Baño de circulación de alta temperatura
Capacidad calorífica 3 kW
Modelo HT30-M1-CU
Estabilidad de la temperatura De ±0,01 a 0,1 °C
Longitud (métrico) 23 cm
Anchura (métrico) 43 cm
Altura (métrico) 58 cm
Peso (métrico) 35 kg
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz 15 A
Tensión 230 V
Amperaje 15 A
Frecuencia 50/60 Hz