Learn More
Forsterita, Alfa Aesar™
Código de producto. 11355347
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11355347 1 g 1 g
11345347 5 g 5 g
11335347 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11355347
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042639.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para montajes de grano, XRD y estándares de microsondas, identificación de minerales desconocidos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15118-03-3
Fórmula molecular H4Mg2O4Si
Peso molecular (g/mol) 144.72
Número MDL MFCD00283278
Clave InChI ICUHFTWXYNJXLX-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC Dimagnesio ácido silícico
SMILES [Mg].[Mg].O[Si](O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Forsterite
Color Verde
Forma física Mineral natural, gránulos, aproximadamente de 1,524 a 4,826 mm (0,06 a 0,19 pulg.)
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in hot HCl. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.71
Olor Odorless
Índice de refracción 1.63
Aspecto Light green chunks