Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Fornax
Click to view available options
Tamaño:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Tamaño de la unidad:
1 par
Description
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Suela GripForce™ Duo resistente al calor
- Aislamiento del calor y el frío
- 3M™ Bandas reflectantes
- Fabricación en cuero de grano entero.
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011 |
| Tipo de tapón | Cordones |
| Color | Negro |
| Diseñar | Fornax |
| Material de revestimiento | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 48 |
| Material del dedo del pie | Acero |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction