Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Fornax
Código de producto. 15978261
Change view
Click to view available options
Tamaño:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
15978261 47 1 par
15998251 39 1 par
15908261 40 1 par
15918261 41 1 par
15928261 42 1 par
15938261 43 1 par
15948261 44 1 par
15958261 45 1 par
15968261 46 1 par
15988261 48 1 par
15998261 49 1 par
11 options
Código de producto. 15978261
Marca: Emma Safety Footwear MM15884847
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Botas extra altas con aislamiento contra el calor y el frío para niveles adicionales de protección (HI y CI). La protección del tobillo con acolchado adicional proporciona una sensación de mayor comodidad y mejor ajuste. Fornax es muy fácil de poner y quitar. Los ojales verticales del zapato hacen que atar los cordones sea muy sencillo.
  • S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
  • Suela GripForce™ Duo resistente al calor
  • Aislamiento del calor y el frío
  • 3M™ Bandas reflectantes
  • Fabricación en cuero de grano entero.
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN ISO 20345:2011
Tipo de tapón Cordones
Color Negro
Diseñar Fornax
Material de revestimiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Material Cuero
Tamaño 47
Material del dedo del pie Acero