Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Fornax
Código de producto. 15928261
Click to view available options
Tamaño:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. 15928261
Marca: Emma Safety Footwear MM15884842
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Botas extra altas con aislamiento contra el calor y el frío para niveles adicionales de protección (HI y CI). La protección del tobillo con acolchado adicional proporciona una sensación de mayor comodidad y mejor ajuste. Fornax es muy fácil de poner y quitar. Los ojales verticales del zapato hacen que atar los cordones sea muy sencillo.
  • S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
  • Suela GripForce™ Duo resistente al calor
  • Aislamiento del calor y el frío
  • 3M™ Bandas reflectantes
  • Fabricación en cuero de grano entero.
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN ISO 20345:2011
Tipo de tapón Cordones
Color Negro
Diseñar Fornax
Material de revestimiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Material Cuero
Tamaño 42
Material del dedo del pie Acero