Learn More
Ácido fórmico, TraceSELECT™, ≥ 88 % (T), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15660830 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
250mL.
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. 15660830
Marca: Honeywell-Fluka 06454250ML
Solicitar formato a granel o personalizado
TraceSELECT™, para el análisis de trazas, ≥ 88,0 %
TraceSELECT™ Ultra y TraceSELECT
  • ácidos, bases y sales ultrapuros para los procesos de fundición y digestión húmeda en los análisis ambientales, de agua y de alimentos
  • La preparación de muestras para el análisis de trazas requiere reactivos de una pureza máxima. Nuestros productos TraceSELECT Ultra para el análisis de ultratrazas a niveles de ppb e, incluso, ppt se producen mediante destilación por subebullición
  • Los ácidos, bases y sales de la serie TraceSELECT se han desarrollado para la preparación y el análisis de muestras en el nivel ppb de trazas (μg/kg)
  • envasados en recipientes de alta calidad adecuados para cada producto
  • los reactivos se producen y embotellan en condiciones de sala limpia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formic Acid
Nombre de nota For trace analysis
pH Ácido
CAS 64-18-6
Punto de fusión de 4 °C
Punto de ebullición ∼ 100,4 °C (1013 hPa)
Color Incolora
Fórmula molecular CH2O2
Fórmula lineal HCOOH
Número MDL MFCD00003297
Número UN UN1779
Beilstein 1209246
Sinónimo methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
Información de solubilidad Soluble in water
Clave InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)O
Nombre IUPAC ácido fórmico
Peso molecular (g/mol) 46.025
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
Formula Weight (peso de la fórmula) 46.03g/mol
Porcentaje de pureza ≥88.0% (T)
Grado TraceSELECT
Densidad 1,20 g/ml a 20 °C, 1,22 g/ml a 25 °C
Cantidad 250mL.
Límite de explosión 0,57
Temperatura de inflamación 49 °C (120,2 °F)
Punto de ignición 1004 °F
Olor Fuerte
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Densidad del vapor 1,6 (frente a aire)
Presión de vapor 44,8 mmHg (20 °C)