Learn More
Ácido fórmico, reactivo ACS, 88%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4509568 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
2,5 l
10L.
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 litros
2,5 LT
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10391731 500mL. Frasco de plástico 500 ML
10697021 2,5 l Frasco de plástico 2,5 LT
11904891 10L. Tambor de plástico 10 litros
3 options
Código de producto. 10391731
Marca: Thermo Scientific Acros 410775000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 64-18-6 | CH2O2 | 46.025 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-18-6
Fórmula molecular CH2O2
Peso molecular (g/mol) 46.025
Clave InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
Nombre IUPAC ácido fórmico
SMILES C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formic acid
Punto de fusión de 8,0 °C
Punto de ebullición de 101,0 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo 88%
Fórmula lineal HCO2H
Fieser 01,404; 02,202; 03,147; 04,239; 05,316; 07,160; 08,232; 09,226; 11,243; 13,107; 16,177
Información de solubilidad Solubilidad en agua: miscible.Otras solubilidades: soluble en alcohol, éter y glicerina
Formula Weight (peso de la fórmula) 46.02
Porcentaje de pureza 88%
Grado Reactivo ACS
Densidad 1.2200g/mL
Cantidad 500mL.
Temperatura de inflamación de 60 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Forma física Líquido
Índice de refracción Desde 1,3711 hasta 1,3731
Residuos después de la evaporación 0,002% máx.
Gravedad específica 1,22
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Formic acid, 88%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.