Learn More
Formic Acid, LC/MS grade, Thermo Scientific
Código de producto. p-200109918 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
2 mL
5 mL
50 mL
10 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
2 ml
5 ml
50 ml
30280953 1 mL 1 ml
30280969 2 mL 2 ml
30280955 5 mL 5 ml
30280925 50 mL 50 ml
30280965 10 x 1 mL 1 ml
5 options
Código de producto. 30280953
Marca: Thermo Scientific T001170001
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del elemento Formic Acid
Formulario Liquid
Tipo de reactivo Ion Pairing Reagent
Cantidad 1 mL
Formulación 99% Formic Acid
Para utilizar con LC/MS