Learn More
Ácido fórmico, ACS, >96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348058
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500g
2kg
4 x 500g
Tamaño de la unidad:
2 Kg
2000 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11348058 4 x 500g 2000 g
11338058 500g 500 g
11358058 2kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11348058 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036617.57
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 64-18-6 | CH2O2 | 46.025 g/mol
Used as a hydrogen source, as a reducing agent and is used in tanning and dye fixing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-18-6
Fórmula molecular CH2O2
Peso molecular (g/mol) 46.025
Número MDL MFCD00003297
Clave InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
Nombre IUPAC ácido fórmico
SMILES C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formic acid
Nombre de nota For analysis ACS
Punto de fusión De 7 °C a 9 °C
Punto de ebullición De 100 °C a 101 °C
Color Incolora
Intervalo de porcentaje de ensayo >96+%
Fórmula lineal HCOOH
Número UN UN1779
Beilstein 1209246
Índice Merck 14,4241
Información de solubilidad Miscible with water. Partially miscible in toluene,xylene and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 46.03
Porcentaje de pureza ≥96%
Grado ACS
Densidad 1.220 g/mL
Cantidad 4 x 500g
Temperatura de inflamación 50 °C (156 °F)
Forma física Líquido
Índice de refracción 1,371
Sensibilidad Higroscópico