Learn More
Ácido fórmico, al 98-100 %, certificado AR de análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10792354 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500mL
1 l
2.5 l
25L.
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2,5 LT
25 LT
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10792354 25L. Recipiente de plástico 25 LT
10559570 500mL Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 500 ML
10785711 1 l Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 1 LT
10141570 2.5 l Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2,5 LT
4 options
Código de producto. 10792354
Marca: Fisher Chemical F/1900/25
Solicitar formato a granel o personalizado
CH2O2, número de CAS-64-18-6, ácido fórmico, alcohol miricílico, acide formique, ácido metanoico, ácido carboxílico hidrogenado, ácido amínico, formira, bilorin, collo-bueglatt, formisoton, 2,5 l, 101 °C, CHEBI:30751, incoloro, 46,02 g/mol, BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N, ácido fórmico, 8 °C, 3297, 46,025
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-18-6
Fórmula molecular CH2O2
Peso molecular (g/mol) 46.025
Número MDL 3297
Clave InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
Nombre IUPAC ácido fórmico
SMILES C(=O)O
Especificaciones
pH 2,1
Punto de fusión de 8 °C
Punto de ebullición de 101 °C
Color Incolora
Formula Weight (peso de la fórmula) 46.02g/mol
Cantidad 25L.
Envase Recipiente de plástico
Forma física Líquido
Presión de vapor 44 mbar a 20 °C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Formic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.