Learn More
Formic Acid, 90%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10457830 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
2,5 l
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
500 ML
10457830 500mL. 500 ML
10458020 2,5 l 2.50 litro
2 options
Código de producto. 10457830
Marca: Fisher Chemical F/1800/PB08
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 64-18-6
Fórmula molecular CH2O2
Peso molecular (g/mol) 46.025
Número MDL 3297
Clave InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
Nombre IUPAC ácido fórmico
SMILES C(=O)O
Especificaciones
pH 2,1
Punto de fusión de 8 °C
Punto de ebullición de 101 °C
Color Incolora
Formula Weight (peso de la fórmula) 46.02g/mol
Cantidad 500mL.
Envase Frasco de plástico de HDPE
Forma física Líquido
Presión de vapor 44 mbar a 20 °C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Formic acid 90%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.