Learn More
Formamida, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10618704 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
100 ML
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10618704 10 L Bidón de metal 10 LT
10165120 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10216600 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10686432 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
4 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10618704
Marca: Thermo Scientific Acros 205820100
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 75-12-7 | CH3NO | 45.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-12-7
Fórmula molecular CH3NO
Peso molecular (g/mol) 45.04
Número MDL MFCD00007941
Clave InChI ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
Nombre IUPAC formamida
SMILES NC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formamide
Punto de fusión 2.0°C to 3.0°C
Densidad 1.1330g/mL
Punto de ebullición 210.0°C
Cantidad 10 L
Temperatura de inflamación 175°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Bidón de metal
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4460 to 1.4480
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Gravedad específica 1.133
Fórmula lineal HCONH2
Viscosidad 3.75 mPa.s (20°C)
Beilstein 02, 26
Agua 0.05% max. (Coulometric)
Fieser 01,402; 02,201; 03,147
Índice Merck 15, 4265
Información de solubilidad Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with methanol, ethanol, acetone, acetic, acid, dioxane, ethylene glycol, u.s.p. glycerol,, phenol, slibhtly soluble in ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 45.04
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Analítica