Learn More
Formaldehído, extra puro, solución al 37-41 %, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. p-7073027 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
2,5 LT
25 litros
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10630813 500 ml Frasco de plástico HDPE 500 ml
10231622 1 L Frasco de plástico HDPE 1 litro
10160052 2.5 L Frasco de plástico HDPE 2,5 LT
10170052 25 L Recipiente de plástico 25 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10630813 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor F/1501/PB08
Solicitar formato a granel o personalizado
CH2O, número CAS-50-00-0, 2,5 l, 97 grados C, CHEBI:16842, incoloro, 30,02 g/mol, WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N, formaldehído, -15 grados C, 3274, 30,026, frasco de plástico HDPE, 3 a 4,2, líquido, 712, C-O, > 1,0, 2 mbar a 20 grados C
CH2O, número CAS-50-00-0, 2,5 l, 97 grados C, CHEBI:16842, incoloro, 30,02 g/mol, WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N, formaldehído, -15 grados C, 3274, 30,026, frasco de plástico HDPE, 3 a 4,2, líquido, 712, C-O, > 1,0, 2 mbar a 20 grados C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-00-0
Fórmula molecular CH2O
Peso molecular (g/mol) 30.03
Número MDL MFCD00003274
Clave InChI WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
Nombre IUPAC formaldehído
SMILES C=O
Especificaciones
Envase Frasco de plástico HDPE
Presión de vapor 2 mbar a 20 °C
Densidad del vapor > 1.0
Forma física Líquido
Color Incolora
pH De 3 a 4.2
Punto de fusión -15 °C
Punto de ebullición 97°C
Cantidad 500 ml
Formula Weight (peso de la fórmula) 30.02 g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Formaldehyde solution, 37%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Formaldehyde, Methylalcohol