Learn More
Thermo Scientific Chemicals Formaldehído, sol. al 37  de peso en agua, estab. con 5-15% metanol
Código de producto. 10638333 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2,5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de plástico
Garrafa de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 litro
25 LT
5 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10638333 25 L Garrafa de plástico 25 LT
10426730 1 L Frasco de plástico 1 LT
10041040 2,5 L Frasco de plástico 2.50 litro
10182860 5 L Garrafa de plástico 5 LT
4 options
Código de producto. 10638333
Marca: Thermo Scientific Chemicals 119690250
Solicitar formato a granel o personalizado
El formaldehído, formol, n.º de CAS 50-00-0, es un volátil incoloro que se utiliza como fijador histológico y desinfectante.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El formaldehído (formol) es un compuesto orgánico utilizado para entrecruzar proteínas en muestras biológicas, como secciones de tejidos, células de cultivo y muestras completas
  • El formaldehído es un intermediario en la combustión de metano y puede existir en muchas formas
  • Es un líquido volátil e incoloro que puede almacenarse a largo plazo en recipientes adecuados
  • Se estabiliza en solución con metanol
Aplicaciones
  • Se puede utilizar en la investigación del dolor para la inducción del dolor y la inflamación
  • El formaldehído monomérico se formula especialmente para aplicaciones de laboratorio
  • Se utiliza comúnmente en el aislamiento de ARN como desnaturalizante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formaldehyde
Nombre de nota 37 wt% Solution in Water, Stabilized with 10 to 15% Methanol
CAS 50-00-0, 7732-18-5, 67-56-1
Punto de fusión -15.0°C
Color Transparente
Densidad 1.0830g/mL
Punto de ebullición 97.0°C
Temperatura de inflamación 50°C
Envase Garrafa de plástico
Fórmula molecular CH2O
Fórmula lineal HCHO
Índice de refracción 1.3755 to 1.3775
Número MDL MFCD00003274
Cantidad 25 L
Fieser 01,397; 02,200; 04,238; 05,312; 06,264; 07,158; 08,231; 09,224; 10,186; 11,240; 12,232; 14,168; 15,161; 16,171
Índice Merck 15, 4263
Gravedad específica 1.083
Sinónimo formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and acetone
Clave InChI WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=O
Nombre IUPAC formaldehído
Estabilizante Metanol del 5 al 15 %
Peso molecular (g/mol) 30.03
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
Formula Weight (peso de la fórmula) 30.03
Presión de vapor 2 mbar a 20 °C
Porcentaje de pureza 35.0 to 39.0%
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Formaldehyde, 37 wt% solution, stabilized with methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Formaldehyde, Methanol