Learn More
Formaldehído (37 % por peso/biología molecular), Fisher BioReagents
Código de producto. p-25927
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
500 ml
Envase:
Frasco de HDPE
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ML
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10459113 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
10532955 500 ml Frasco de HDPE 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10459113 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP53125
Solicitar formato a granel o personalizado
El formaldehído de uso en biología molecular se utiliza para el ARN desnaturalizante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-00-0 , 67-56-1 , 7732-18-5
Fórmula molecular CH2O
Peso molecular (g/mol) 30.03
Número MDL MFCD00003274
Clave InChI WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
Nombre IUPAC formaldehído
SMILES C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formaldehyde
Nombre de nota 37% by Weight
Punto de fusión −15°C
Color Incolora
Densidad 1.083g/cm┬│
pH 3 to 4.2
Punto de ebullición 97°C
Residuos de ignición 0.005% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 36.5 to 38.0 %
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HCHO
Cantidad 25 mL
Índice Merck 15, 4263
Formula Weight (peso de la fórmula) 30.02
Presión de vapor 2mbar at 20┬░C
Porcentaje de pureza 36.5 to 38.0%
Grado Biología molecular
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Formaldehyde, solution 37%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Formaldehyde, Methylalcohol