Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 Dual CO2 Incubator
Código de producto. 17114961
Change view
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz
Material de la cámara:
Acero inoxidable electropulido
cobre
Tecnología del sensor de CO2:
Sensor de IR
Sensor de TC
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Requisitos eléctricos Material de la cámara Tecnología del sensor de CO2 unitSize
17114961 230 V, 50/60 Hz cobre Sensor de IR cada uno
17184951 230 V, 50/60 Hz Acero inoxidable electropulido Sensor de TC cada uno
17194951 230 V, 50/60 Hz cobre Sensor de TC cada uno
17104961 230 V, 50/60 Hz Acero inoxidable electropulido Sensor de IR cada uno
4 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 17114961
Marca: Thermo Scientific™ 50163013
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
The Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 Incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next.
Achieve your next breakthrough. The Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 Incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next. Better solutions for optimal cell growth. Our CO2 incubators with non-corrosive stainless-steel or copper interior chambers provide the ideal in-vitro environment.
  • Cámara de calor directo
  • Cámara de acero inoxidable electropulido de 165 l de tamaño reducido, fácilmente apilable
  • Estantes perforados ajustables
  • Puerta exterior reversible para aumentar la flexibilidad.
  • Flujo de aire activo THRIVE
  • El ventilador del interior de la cámara distribuye suavemente el aire humidificado limpio en toda la cámara para garantizar unas condiciones homogéneas
  • Recuperación rápida de todos los parámetros en diez minutos o menos para garantizar unas condiciones de cultivo estables
  • La función de detención automática interrumpe el funcionamiento del ventilador durante la apertura de la puerta para minimizar el intercambio de aire.
  • Filtración HEPA ISO 5
  • El sistema HEPA del interior de la cámara filtra continuamente todo el volumen de aire de la cámara cada 60 segundos
  • En la cámara de cultivo se logra una calidad de aire de sala limpia ISO 5 en cinco minutos.
  • Protección continua dado que se minimiza la posibilidad de que las sustancias contaminantes se asienten en las superficies internas
  • Depósito de humedad con protección
  • El depósito de agua calentada directamente permite unos niveles de humedad relativa altos y estables, lo que impide la desecación del cultivo
  • La cámara interior sin condensación evita una atmósfera propicia para las sustancias contaminantes
  • Recuperación de la humedad 5 veces más rápida en comparación con los diseños de recipientes de agua tradicionales
  • Sensores y sondas in situ
  • Sondas de temperatura dobles para la protección frente al exceso de temperatura con sistema de reserva operativa
  • Elección de conductividad térmica (TC) con compensación de humedad relativa o sensor de CO2 de infrarrojos (IR) de longitud de onda doble y un solo haz
  • Intervalos de control de O2 del 1 al 21 % (hipóxico) y del 5 al 90 % (hiperóxico).
  • Ciclo de detección de alta temperatura Steri-Run
  • Los ciclos durante la noche simplifican la limpieza y eliminan la necesidad de esterilizar las piezas en autoclave por separado
  • El ciclo de 180 °C garantiza una esterilización de 6 en escala logarítmica uniforme en todas las superficies de la cámara
  • Control de pantalla táctil iCAN™ interactivo e intuitivo
  • Pantalla brillante montada en la puerta para facilitar el acceso y la visualización
  • Idiomas seleccionables para simplificar el uso: inglés, español, alemán, francés, italiano, japonés y chino mandarín
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Capacidad (imperial) 5,8 pies cúb.
    Salidas de datos USB y de 4-20 mA opcional
    Descripción Estufa microbiológica de 165 l apilado doble con adaptador de apilamiento y base de rodillos
    Capacidad (métrico) 165 L
    Material de la cámara cobre
    Intervalo de concentración de CO2 Del 1 al 20%
    Tecnología del sensor de CO2 Sensor de IR
    Iluminación LED
    Material Acero inoxidable (18/8)
    Control de oxígeno Ninguno
    Humedad relativa < 93 % a 37 °C
    Intervalo de temperatura (métrico) Temperatura ambiente de +3 °C a 55 °C
    Tipo Incubadora CO2
    Fuente de humedad Depósito de agua integrado con cobertura
    Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 34,6 x 25,1 x 35,4 in (88 x 63,7 x 90 cm)
    Dimensiones (L x An x Al) Interior 22,7 x 18,5 x 23,9 in (57,6 x 47 x 60,7 cm)
    Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz