Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 165 L Incubator
The Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 165L Incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next.
Marca: Thermo Scientific™ 51033562
10640.25 EUR hasta el 2025-07-31
Use el código promocional "24075" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Descripción
Achieve your next breakthrough. The Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 165 L Incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next. Better solutions for optimal cell growth. Our CO2 incubators with non-corrosive stainless-steel or copper interior chambers provide the ideal in-vitro environment.
Cámara de calor directo
- Cámara de acero inoxidable electropulido de 165 l de tamaño reducido, fácilmente apilable
- Estantes perforados ajustables
- Puerta exterior reversible para aumentar la flexibilidad.
Flujo de aire activo THRIVE
- El ventilador del interior de la cámara distribuye suavemente el aire humidificado limpio en toda la cámara para garantizar unas condiciones homogéneas
- Recuperación rápida de todos los parámetros en diez minutos o menos para garantizar unas condiciones de cultivo estables
- La función de detención automática interrumpe el funcionamiento del ventilador durante la apertura de la puerta para minimizar el intercambio de aire.
Filtración HEPA ISO 5
- El sistema HEPA del interior de la cámara filtra continuamente todo el volumen de aire de la cámara cada 60 segundos
- En la cámara de cultivo se logra una calidad de aire de sala limpia ISO 5 en cinco minutos.
- Protección continua dado que se minimiza la posibilidad de que las sustancias contaminantes se asienten en las superficies internas
Depósito de humedad con protección
- El depósito de agua calentada directamente permite unos niveles de humedad relativa altos y estables, lo que impide la desecación del cultivo
- La cámara interior sin condensación evita una atmósfera propicia para las sustancias contaminantes
- Recuperación de la humedad 5 veces más rápida en comparación con los diseños de recipientes de agua tradicionales
Sensores y sondas in situ
- Sondas de temperatura dobles para la protección frente al exceso de temperatura con sistema de reserva operativa
- Elección de conductividad térmica (TC) con compensación de humedad relativa o sensor de CO2 de infrarrojos (IR) de longitud de onda doble y un solo haz
- Intervalos de control de O2 del 1 al 21 % (hipóxico) y del 5 al 90 % (hiperóxico).
Ciclo de detección de alta temperatura Steri-Run
- Los ciclos durante la noche simplifican la limpieza y eliminan la necesidad de esterilizar las piezas en autoclave por separado
- El ciclo de 180 °C garantiza una esterilización de 6 en escala logarítmica uniforme en todas las superficies de la cámara
Control de pantalla táctil iCAN™ interactivo e intuitivo
- Pantalla brillante montada en la puerta para facilitar el acceso y la visualización
- Idiomas seleccionables para simplificar el uso: inglés, español, alemán, francés, italiano, japonés y chino mandarín
Especificaciones
5,8 pies cúb. | |
165 L | |
Sensor de IR | |
Acero inoxidable (18/8) | |
< 93 % a 37 °C | |
Incubadora CO2 | |
22,7 x 18,5 x 23,9 in (57,6 x 47 x 60,7 cm) | |
230 V, 50/60 Hz |
Cámara individual para incubador de CO2 Forma Steri-Cycle i160 | |
cobre | |
LED | |
Opcional 1 al 21 % o 5 al 90 % | |
Temperatura ambiente de +3 °C a 55 °C | |
Depósito de agua integrado con cobertura | |
34,6 x 25,1 x 35,4 in (88 x 63,7 x 90 cm) |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
La promoción definitiva de equipamiento de laboratorio
Disfrute de descuentos de hasta el 78% en equipos de laboratorio de primera calidad y actualice su laboratorio con los mejores aparatos a los precios más bajos.Promo Code: 24075Expires: 2025-07-31
Days
4Hours
18Minutes
45Seconds
44