Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ CO2 Incubator, 184 L, Polished Stainless Steel
Código de producto. p-9053120
Click to view available options
Tensión:
230 V
230V
Tecnología del sensor de CO2:
Sensor de IR
Sensor de TC
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 10295202
Marca: Thermo Scientific™ 371
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Disfrute de una protección continua contra contaminantes atmosféricos no deseados y un ciclo de esterilización a alta temperatura (bajo pedido) que simplifica la limpieza rutinaria.
Experience complete contamination control and dependable long-term performance. Thermo Scientific™ Steri-Cycle CO2 Incubators offer precise direct-heat temperature control with choice of TC (thermal conductivity) or IR (infrared) sensor and convenient high-temperature decontamination cycle. Our reliable direct-heat Steri-Cycle CO2 incubator features a unique in-chamber HEPA air filtration system—which provides continuous protection against unwanted airborne contaminants—and an on-demand, high-temperature sterilization cycle that simplifies routine cleaning.
Rendimiento
  • Duración de ciclo aproximada: 14 h
  • Sistema de caudal de aire optimizado sin interferencia con muestras ni función de incubación.
  • Opción de sistemas de filtración COV integrados para eliminar vapores orgánicos volátiles.
  • Filtración de aire HEPA en cámara que elimina las partículas de forma constante para garantizar condiciones de calidad de clase 100.
  • Ciclo de esterilización a 140 °C bajo demanda que elimina la contaminación de las superficies internas.
  • Alarma sonora que se activa en caso de apertura de puerta delantera durante el ciclo, o bien cuando la temperatura alcanza los 60 °C o más.
  • El sensor de CT es resistente al calor y puede permanecer en su sitio durante el ciclo.
  • El filtro HEPA y el sensor de IR se desmontan sin dificultad.
  • Código de acceso para evitar el inicio accidental del ciclo.
Control por microprocesador
  • Centro de mensajes alfanuméricos que muestra con claridad los parámetros de temperatura, CO2 y HR (opcional).
  • Alarmas sonoras/visuales con botón de silencio.
  • Ajustes de temperatura, exceso de temperatura y CO2.
  • Alarmas sonoras configurables (ON/OFF), código de acceso, recordatorio de cambio de filtro HEPA, contactos de alarma a distancia, seguimiento de temperatura baja y de niveles de CO2 altos y bajos.
Estructura
  • Interior de acero inoxidable pulido con esquinas redondeadas de limpieza sencilla
  • Estantes y soportes de acero inoxidable, robustos y desmontables sin herramientas
  • Filtros microbiológicos en tomas de entrada de gas y de muestras con acceso sencillo
  • Junta de puerta interior desmontable con ajuste continuo para garantizar la estanqueidad
Información para pedidos:
Entre las opciones se incluyen: elección de sensores de CO2, puertas de apertura reversible, control de humedad relativa, interior de cobre antimicrobiano, conmutadores de depósito de gas automáticos, capacidad de registro de datos, kits de documentación para cualificación de instalación y funcionamiento (IQ/OQ)
Services
Cinco años de garantía en el sensor TC CO2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (imperial) 6,5 pies cúb.
Certificaciones/conformidad UL, cUL, CE
Salidas de datos 4-20mA opcional
Descripción Una incubadora de 184 l
Capacidad (métrico) 184 l
Material de la cámara Acero inoxidable pulido
Intervalo de concentración de CO2 Del 0 al 20 %
Tecnología del sensor de CO2 Sensor de TC
Iluminación LED
Material Acero inoxidable
Control de oxígeno Ninguno
Humedad relativa < 90 % a 37 °C
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +5 °C a 50 °C
Tipo Incubadoras de CO2
Fuente de humedad Bandeja de agua
Dimensiones interiores (F x An x Al) 50,8 x 54,1 x 68,1 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 63,5 x 66,8 x 100,3 cm
Peso (imperial) 260 lb
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tensión 230 V
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.