Learn More
Thermo Scientific™ Incubadoras de CO2 con camisa de agua Forma™ serie II 3110
Controle de manera precisa el CO2 y la temperatura con los incubadoras de CO2 con camisa de agua Thermo Scientific™ Forma™ serie II 3110.
11519.00€ - 17120.00€
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 6,5 pies cúb. |
---|---|
Capacidad (métrico) | 184 l |
Material de la cámara | Acero inoxidable pulido |
Intervalo de concentración de CO2 | Del 0 al 20 % |
Iluminación | LED |
Código de producto | Marca | Requisitos eléctricos | Tecnología del sensor de CO2 | Control de oxígeno | Material de la cámara | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Requisitos eléctricos | Tecnología del sensor de CO2 | Control de oxígeno | Material de la cámara | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10633513
|
Thermo Scientific™
3111 |
230 V, 50/60 Hz | Sensor de TC | Ninguno | Acero inoxidable pulido |
11519.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10071142
|
Thermo Scientific™
3131 |
230 V, 50/60 Hz | Sensor de TC | Del 1 al 21% | Acero inoxidable pulido |
17120.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10777274
|
Thermo Scientific™
3121 |
230 V, 50/60 Hz | Sensor de IR | Ninguno | Acero inoxidable pulido |
13908.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10798124
|
Thermo Scientific™
3141 |
230 V, 50/60 Hz | Sensor de IR | Del 1 al 21% | Acero inoxidable pulido |
16000.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Controle de manera precisa el CO2 y la temperatura con los incubadoras de CO2 con camisa de agua Thermo Scientific™ Forma™ serie II 3110, que combinan un control preciso con una selección de sensores de TC o IR. Incorpora unas características de recuperación de parámetros superiores con una innovadora tecnología de control de contaminación continuo.
Prestaciones
- El sistema de filtración de aire HEPA en cámara, validable, mantiene una calidad del aire de Clase 100
- Control con microprocesador Enviro-Scan™
- Ajustes de control y calibración: Temperatura, exceso de temperatura, CO2, O2
- Alarmas sonoras/visuales con silenciamiento de alarma
- Configuración de activación/desactivación de sonido, código de acceso, recordatorio de cambio de filtro HEPA, interfaz RS-485, selector automático de depósito, alarmas visuales/acústicas, visualización de temperatura/HR (seleccionable), visualización de CO2/O2 (seleccionable)
Estructura
- La construcción duradera de triple pared de la cámara asegura una uniformidad óptima de la temperatura
- La puerta de vidrio interior calefactada de doble hoja exclusiva minimiza la condensación y permite una recuperación más rápida de la temperatura
- Puerta exterior aislada con espuma sin CFC (reversible)
- Junta magnética de la puerta exterior
- Salida de accesorios
- Contactos de alarma (NA, NC, COM)
Información para pedidos:
Entre las opciones se incluyen la elección de sensores de CO2, la basculación de puertas reversible y toda una serie de posibilidades como el control de oxígeno disponible, la monitorización de humedad relativa, los interiores en cobre antimicrobiano, el registrador de datos y los kits de documentación para cualificación de instalación y funcionamiento (IQ/OQ).
Compatible con:
- Bobina de enfriamiento de cámara (190645)
- Kits de interior de cobre (1900095, 190870, 190656)
- Bases rodantes y soportes (190648, 190647)
- Protecciones de gas integradas (190640)
- Salidas de datos instaladas de fábrica (190544, 190523, 190512, 190543)
- Filtros HEPA de recambio y kits de limpieza (760207, 190868, 1900067, 190869, 190651)
- Reguladores de gas de dos etapas (965010, 961027)
- Componentes internos de incubadora (190608, 190670, 19000056, 237020, 237016, 190884, 190879, 1900057, 190725)
Especificaciones
6,5 pies cúb. | |
Acero inoxidable pulido | |
LED | |
< 90 % a 37 °C | |
Incubadoras de CO2 | |
365 lb |
184 l | |
Del 0 al 20 % | |
Acero inoxidable | |
Ambiente +5 °C a 50 °C | |
50,8 x 54,1 x 68,1 cm |