Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Series 3 Water Jacketed CO2 Incubator, 184L
Código de producto. p-9053106
Change view
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tecnología del sensor de CO2:
Sensor de IR
Sensor de TC
Control de oxígeno:
Del 1 al 20 %
Ninguno
Tamaño de la unidad:
1 PCS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tensión Tecnología del sensor de CO2 Control de oxígeno unitSize
15308111 230 V Sensor de IR Ninguno 1 PCS
15328111 230 V Sensor de IR Del 1 al 20 % 1 PCS
15398101 230 V Sensor de TC Ninguno 1 PCS
15318111 230 V Sensor de TC Del 1 al 20 % 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15308111 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 4121
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Sensor de CO2: Sensor IR; intervalo de temperatura: Ambiente +5 °C a 50 °C
The Thermo Scientific™ Forma Series 3 Water Jacketed CO2 Incubator includes reliable water jacket technology with effortless Thermofisher Scientific™ iCAN™ touchscreen. Dependable temperature stability and HEPA clean room air purity are paired with the simplest way to control and monitor your incubator, ensuring protection for your important cell cultures, a combination that's truly hard to beat.
Interfaz de pantalla táctil iCAN
  • Disponible en varios idiomas, incluidos japonés y chino mandarín
  • Mensajes de menú en pantalla sencillos
  • Registro de datos y errores integrado para supervisar el rendimiento, interacciones y condiciones de alarma
  • Interfaz táctil brillante montada en la puerta que proporciona una completa visión de los datos para supervisar todas las interacciones de la estufa microbiológica
Estabilidad de la temperatura con diseño de camisa de agua
Su exclusiva estructura de triple pared ofrece una uniformidad de la temperatura óptima. Proporciona la máxima estabilidad térmica para la protección de sus valiosos cultivos celulares frente a las variaciones de la temperatura ambiente e interrupciones inesperadas del suministro eléctrico.
Protección con filtración de aire HEPA
Reduzca al mínimo el riesgo de que entren contaminantes atmosféricos en la estufa microbiológica cada vez que se abre la puerta. La filtración HEPA integrada en la cámara proporciona una calidad de aire de sala limpia de clase ISO 5 en 5 minutos al filtrar el aire de la cámara 60 segundos.
Flexibilidad mejorada con un completo control de O2
Numerosos cultivos celulares se desarrollan mejor en incubadores de CO2 con niveles de oxígeno controlados. Seleccione una opción de O2 para simular entornos fisiológicos o hipóxicos en un intervalo del 1 al 20 %. Un control y un valor fijado de visualización de O2 exclusivos permiten una monitorización precisa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 6,5 pies cúb.
Certificaciones/conformidad UL, cUL, CE
Salidas de datos USB y de 4-20 mA opcional
Descripción Una incubadora de 184 l
Capacidad (métrico) 184 l
Material de la cámara Acero inoxidable pulido
Intervalo de concentración de CO2 Del 0 al 20 %
Tecnología del sensor de CO2 Sensor de IR
Iluminación LED
Material Acero inoxidable
Control de oxígeno Ninguno
Humedad relativa < 90 % a 37 °C
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +5 °C a 50 °C
Tipo Incubadoras de CO2
Dimensiones interiores (F x An x Al) 20,0 x 21,3 x 26,8 pulg (50,8 x 54,1 x 68,1 cm)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 63,5 x 66 x 100,3 cm
Peso (imperial) 365 lb
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V