Learn More
Thermo Scientific™ Refrigeradores para farmacia Forma™
Almacene y recupere productos farmacéuticos con facilidad gracias a los refrigeradores para farmacia Thermo Scientific™ Forma™.
Especificaciones
| Tipo | Pharmacy Refrigerator |
|---|---|
| Intervalo de temperatura | 1 ° a 8 ° C |
| Refrigerante | CFC- libre |
| Modelo de puerta | vidrio |
| Cajones | Stainless Steel (Drawer) |
Descripción
Almacene y recupere productos farmacéuticos con facilidad gracias a los refrigeradores para farmacia Thermo Scientific™ Forma™. Estos refrigerados, desarrollados para garantizar un control de la temperatura estable en un intervalo de entre 1 y 8 ºC, incluyen sistemas de control por microprocesador, sistemas de circulación positiva de aire, cámara fabricada con calidad industrial, compresores de refrigeración extrafuertes y cajones deslizables de acero inoxidable totalmente extensibles.
Control por microprocesador:
- Temperatura ajustable desde 1 hasta 8 °C (predeterminado en fábrica 4 °C)
- Visores y controles con iconos y referencias gráficas para uso universal
- Valor fijado de seguridad con interruptor principal con llave de triple posición para mayor seguridad
- Alarmas sonoras/visuales para temperatura excesiva o insuficiente y fallos de corriente
- La batería de reserva garantiza el funcionamiento del panel de control en caso de corte de corriente
- Funciones de silenciador, rellamada y reinicio automático de alarma
Sistema de refrigeración:
- Compresores industriales de alta resistencia herméticamente sellados
- Descongelación automática para tener una capacidad de enfriamiento óptima
- Eliminación automática de la condensación; no se requieren líneas de desagüe
Estructura:
- Los cajones de acero inoxidable totalmente extensibles son completamente ajustables.
- El panel doble de las puertas acristaladas de visión completa elimina la condensación.
- El aislamiento de alta densidad sin CFC protege contra las variaciones de la temperatura ambiente y minimiza los costes de funcionamiento.
- Puerta con cierre de visión completa con doble panel que elimina la condensación.
- La circulación positiva de aire forzado mantiene una temperatura uniforme en todos los niveles de estantes.
- El flujo de aire dirigido asegura la rápida recuperación de la temperatura tras la apertura de la puerta.
- La luz interior del congelador se enciende con el interruptor de encendido y apagado de la puerta, además de con el interruptor independiente del panel de control.
- La unidad incluye una función de bloqueo de la puerta.
- Superficies interiores y exteriores lisas y con acabado de pintura resistente al rayado que facilitan la limpieza.
Nota:
El rendimiento puede verse afectado por la temperatura ambiente y las condiciones de humedad, las preferencias de colocación de las muestras y las veces que se abre la puerta. Los volúmenes interiores publicados son nominales; la capacidad en litros (pies cúbicos) puede verse afectada por estantes, cajones, bobinas de ventilador o protrusiones de la cabina. Para obtener información específica sobre dimensiones y espacio libre, o para informarse de las tolerancias de espacio libre, póngase en contacto con nuestros representantes comerciales.
Información para pedidos:
Entre las opciones y accesorios se incluyen los siguientes: transformador de baja tensión (independiente), registrador gráfico circular de temperatura de 7 días de 15,2 cm (6 pulg) (integrado), puerto para medios/sonda de 5 cm (2 pulg), interiores de acero inoxidable, ruedas de movilidad de 5 cm (2 pulg), estantes y cajones adicionales. Para obtener más información, póngase en contacto con su servicio de Atención al cliente o representante comercial.
Especificaciones
| Pharmacy Refrigerator | |
| CFC- libre | |
| Stainless Steel (Drawer) | |
| Painted | |
| Upright | |
| automático | |
| Heavy-Duty, Industrial-Grade, Hermetically Sealed |
| 1 ° a 8 ° C | |
| vidrio | |
| Smooth, Scratch-resistant Paint | |
| CFC Free | |
| microprocesador | |
| Alarm, Recorder |