Learn More
Thermo Scientific™ Manguera de transferencia de nitrógeno líquido
Código de producto. p-4530824 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (imperial) exterior:
4 ft
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10603765
Marca: Thermo Scientific™ 4000400
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantice la comodidad, la seguridad y la fiabilidad necesarias en caso de fallo de alimentación o mecánico mediante esta manguera de transferencia de NL2.
Garantice la comodidad, la seguridad y la fiabilidad necesarias en caso de fallo de alimentación o mecánico mediante la manguera de transferencia de NL2 Thermo Scientific™ Forma™.™ Se trata de un sistema imprescindible para aplicaciones de almacenamiento crítico diseñado para su uso con ultracongeladores Forma.
Características:
  • El sistema se puede ajustar en incrementos de 1 °C a -150 °C.
  • La pantalla digital muestra continuamente la temperatura real de la cabina.
  • El indicador se ilumina cuando el sistema está activado.
  • La circulación de líquido se interrumpe automáticamente cuando se abre la puerta o la tapa del congelador.
  • El sistema se alimenta mediante una batería recargable; el piloto de batería baja indica cuándo es necesario cargar la batería.
  • Cuando el cilindro está vacío, se ilumina otro indicador.
Información para pedidos:
  • Algunos modelos precisan un sistema independiente; otros admiten sistemas integrados.
  • Especifique el modelo y la tensión del congelador al realizar el pedido.
Incluye:
Todos los componentes necesarios excepto el cilindro de nitrógeno líquido (se debe pedir por separado)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Manguera de transferencia de NL2
Intervalo de temperatura De -150 °C a +1 °C
Modelo Integrados
Para utilizar con (equipo) Tanques de suministro de NL2
Descongelación Automático
Longitud (imperial) exterior 4 ft