Learn More
Thermo Scientific™ Estantes de repuesto para congeladores Forma™
Código de producto. 11766479 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Congeladores de 28 pies cúbicos
Congeladores de 566,3 l (13,0 pies cúbicos)
Congeladores de 566,3 l (23,0 pies cúbicos)
Congeladores verticales con capacidad para 368 l (13 pies cúbicos)
Tipo:
Kit de estantes
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tipo unitSize
11766479 Congeladores de 566,3 l (23,0 pies cúbicos) Kit de estantes cada uno
11786469 Congeladores de 566,3 l (13,0 pies cúbicos) Kit de estantes cada uno
11756479 Congeladores verticales con capacidad para 368 l (13 pies cúbicos) Kit de estantes cada uno
11786649 Congeladores de 28 pies cúbicos Kit de estantes 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11766479 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 224158
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estantes de repuesto para congeladores Thermo Scientific™ Forma™ con congeladores verticales Forma series 8600 y 900.
  • Acero inoxidable
  • Los kits incluyen los elementos de montajeLos kits incluyen los elementos de montaje.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Kit de estantes
Capacidad (imperial) 23 pies cúb.
Capacidad (métrico) 651,2 L
Modelo Vertical
Color Plata
Para utilizar con (equipo) Congeladores de 566,3 l (23,0 pies cúbicos)