Learn More
Thermo Scientific™ Incubadores de CO2 con calor directo Forma™ 310
Código de producto. p-9053056
Change view
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V
230 V, 50/60 Hz
Material de la cámara:
Acero inoxidable pulido
Tecnología del sensor de CO2:
Sensor TC o IR
Sensor de IR
Sensor de TC
Tamaño de la unidad:
1 PCS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Requisitos eléctricos Material de la cámara Tecnología del sensor de CO2 unitSize
10280590 230 V, 50/60 Hz Acero inoxidable pulido Sensor de TC 1 PCS
10188298 230 V, 50/60 Hz Acero inoxidable pulido Sensor de IR 1 PCS
11706579 230 V - Sensor TC o IR 1 PCS
11766579 230 V Acero inoxidable pulido Sensor de IR 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 10280590 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 311
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Los incubadores de CO2 con calor directo Thermo Scientific™ Forma ofrecen un rendimiento fiable, con un mantenimiento reducido y una excelente calidad.
Los incubadores de CO2 con calor directo Thermo Scientific™ Forma ofrecen un rendimiento fiable, con un mantenimiento reducido y una excelente calidad.
Los incubadores de CO2 con calor directo Thermo Scientific Forma combinan una alta capacidad y un rendimiento fiable en un diseño que simplifica el uso, para investigadores que prefieran la comodidad de la tecnología de control de la temperatura con calor directo.
Características principales
  • La cámara de alta capacidad ofrece el máximo espacio de cultivo y un entorno idóneo para la incubación de cultivos celulares básicos.
  • Este incubador con calor directo flexible puede configurarse con sensores de gas CO2 de TC (conductividad térmica) o de IR (infrarrojo) y cuenta con diversas y útiles opciones de control de procesos y contaminación para satisfacer sus requisitos específicos.
Control por microprocesador Thermo Scientific™ Enviro-Scan™
  • Mandos flexibles e intuitivos que facilitan el uso
  • Temperatura ajustada, exceso de temperatura, CO2
  • Temperatura calibrada, CO2, HR opcional
  • Configuración de activación / desactivación de sonido, código de acceso, contactos de alarma a distancia, seguimiento de temperatura baja y de alarmas de niveles de CO2, selector automático de depósito opcional, interfaz RS-485, visualización de temperatura / HR (seleccionable)
  • Alarma sonora/visual y silenciamiento de alarma
  • Contactos de alarma a distancia de serie (NA, NC, COM)
  • Sistema de protección para gases integrado opcional
  • Salidas de datos opcionales RS-485, 0‑1 V, 0‑5 V y 4‑20 mA que permiten la conexión con sistemas de alarma/control
Opciones de control de contaminación
  • El sistema exclusivo de flujo de aire con filtro HEPA en cámara filtra de forma constante todo el volumen de aire de la cámara cada 60 segundos.
  • La filtración COV HEPA2™ elimina los vapores orgánicos volátiles
  • Los componentes de cobre sólido evitan el crecimiento de bacterias y hongos.
Estructura
  • Estantes y soportes robustos de acero inoxidable que pueden desmontarse sin herramientas para facilitar limpieza y ajuste.
  • Interior de acero inoxidable pulido con esquinas redondeadas de limpieza sencilla
  • Filtros microbiológicos en tomas de entrada de gas y de muestras con fácil acceso para su sustitución periódica sencilla.
  • Junta de puerta interior desmontable, limpiable y de ajuste continuo para garantizar la estanqueidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (imperial) 6,5 pies cúb.
Certificaciones/conformidad CE, UL, cUL
Salidas de datos 4-20mA opcional
Descripción Una incubadora de 184 l
Capacidad (métrico) 184 l
Material de la cámara Acero inoxidable pulido
Intervalo de concentración de CO2 Del 0 al 20 %
Tecnología del sensor de CO2 Sensor de TC
Iluminación LED
Material Acero inoxidable
Control de oxígeno Ninguno
Humedad relativa < 90 % a 37 °C
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +5 °C a 50 °C
Tipo Incubadoras de CO2
Fuente de humedad Bandeja de agua
Dimensiones interiores (F x An x Al) 50,8 x 54,1 x 68,1 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24,7 x 26,1 x 38,5 pulg (62,7 x 66,3 x 97,8 cm)
Peso (imperial) 210 lb
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tensión 230 V