Learn More
Cole-Parmer™ Pinzas, nailon reforzado
Código de producto. 12895043 Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
13,38cm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Código de producto. 12895043
Marca: Cole-Parmer™ 0644315
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pinzas desechables de nailon con puntas redondas y serradas. Las pinzas Cole-Parmer™, de nailon reforzado, cuentan con asas corrugadas, hojas serradas y puntas redondeadas para la manipulación de muestras frágiles.
  • Estructura de nailon blanco
  • Asas corrugadas
  • Cuchillas serradas
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Estilo de punta Redondo
N.° por paquete 100
Diseñar Corrugada y serrada
Material Nailon
Longitud (métrico) 13,38cm
Tipo de producto Pinzas
Cantidad (n.º por caja) 100/paquete
Acabado Corrugada y serrada
Para utilizar con (aplicación) Útil en la manipulación de muestras frágiles
Tipo Pinzas
Modelo Serradas