Descripción
- Adecuado para tareas de laboratorio precisas
- La forma recta con extremos romos que se acanalan en el interior permite recoger diferentes materiales, tejidos o muestras con precisión
- Fabricado con acero inoxidable y con mango acanalado
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de punta | romo, recto |
| N.° por paquete | 1 |
| Diseñar | Romo, recto |
| Longitud (imperial) | 4,13 in |
| Material | Acero inoxidable (1,4301) |
| Longitud (métrico) | 105 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Alimentos |
| Tipo | Pinzas |
| Cantidad | 1 |