Learn More
Buerkle™ Fórceps, acero inoxidable, romos, rectos
Código de producto. 16359561 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
105 mm
130 mm
160 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16359561
Marca: Buerkle™ 53860304
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos fórceps, de acero inoxidable, romos y rectas, son adecuados para tareas de laboratorio precisas. Los fórceps tienen una forma recta con extremos romos que se acanalan en el interior. Las pinzas pequeñas de laboratorio están hechos con acero inoxidable y cuentan con un mango acanalado.
  • Adecuado para tareas de laboratorio precisas
  • La forma recta con extremos romos que se acanalan en el interior permite recoger diferentes materiales, tejidos o muestras con precisión
  • Fabricado con acero inoxidable y con mango acanalado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estilo de punta Romo, recto
N.° por paquete 1
Diseñar Romo, recto
Longitud (imperial) 6,30 in
Material Acero inoxidable (1,4301)
Longitud (métrico) 160 mm
Para utilizar con (aplicación) Alimentos
Tipo Pinzas
Cantidad 1