Learn More
Sartorius™ Pinzas con las puntas recubiertas de silicona
Código de producto. 10767232 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
105 mm
160 mm
230 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10767232 230 mm cada uno
10542923 160 mm cada uno
11397504 105 mm cada uno
3 options
Código de producto. 10767232
Marca: Sartorius™ YAW33
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con pesos de balanza
  • Evita daños a la superficie de los pesos
  • Esterilizable en autoclave; recomendado a 121°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
N.° por paquete 1 unidad
Longitud (métrico) 230 mm
Tipo de producto Pinzas con silicona
Tipo Pinzas con silicona