Learn More
Heathrow Scientific™ Pinzas desechables
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12317549 Tienda Heathrow Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
111 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
12317549 111 mm paquete de 6
1 options
Código de producto. 12317549
Marca: Heathrow Scientific™ HS15998C
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mantenga el agarre con mangos acanalados y puntas serradas. Las pinzas desechables Heathrow Scientific™ están fabricadas con plástico duradero.
  • Asas corrugadas
  • Puntas dentadas
  • Desechables
Especificaciones
Estilo de punta Recto
Diseñar Puntas dentadas
Longitud (imperial) 4.4 in.
Material Plástico
Longitud (métrico) 111 mm
Tipo de producto Pinzas
Cantidad (n.º por caja) 6 Pk.
Incluye Asas corrugadas
Tipo Desechables
Modelo High-precision