Learn More
Nabertherm Horno de cámara de convección forzada NA, 650 °C con controlador C440.
Código de producto. 15968380 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 l
60 l
120 l
250 l
500 l
Dimensiones interiores (F x An x Al):
420 × 290 × 260 mm
500 × 350 × 350 mm
600 × 450 × 450 mm
750 × 600 × 600 mm
1000 × 750 × 750 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
420 × 290 × 260 mm
500 × 350 × 350 mm
600 × 450 × 450 mm
750 × 600 × 600 mm
1000 × 750 × 750 mm
Peso (métrico):
285 kg
350 kg
460 kg
590 kg
750 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones interiores (F x An x Al) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Peso (métrico) unitSize
15968380 30 l 420 × 290 × 260 mm 420 × 290 × 260 mm 285 kg cada uno
15998380 60 l 500 × 350 × 350 mm 500 × 350 × 350 mm 350 kg cada uno
15938390 120 l 600 × 450 × 450 mm 600 × 450 × 450 mm 460 kg cada uno
15978390 250 l 750 × 600 × 600 mm 750 × 600 × 600 mm 590 kg cada uno
15918400 500 l 1000 × 750 × 750 mm 1000 × 750 × 750 mm 750 kg cada uno
5 options
Código de producto. 15968380
Marca: Nabertherm NA0361C2
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La buena uniformidad de temperatura con circulación de aire proporciona las condiciones ideales del proceso para el recocido, curado, recocido en solución, envejecimiento artificial, precalentamiento o soldadura fuerte. Los hornos están equipados con una caja de recocido para recocido suave de cobre o templado de titanio.
  • Temperatura máxima: 650 °C
  • Deflectores de aire de acero inoxidable en el horno para una circulación óptima del aire
  • Gire la puerta con bisagras en el lado derecho
  • Estructura base incluida en la entrega, NA 15/65 diseñada como modelo de sobremesa
  • Circulación de aire horizontal
  • Uniformidad de temperatura hasta +/- 4 °C según DIN 17052-1 (Modelo NA 15/65 hasta +/- 5 °C)
  • Distribución óptima del aire gracias a las altas velocidades de flujo
  • Se incluye una hoja de marco y guías para dos bandejas adicionales en el ámbito de entrega (NA 15/65 sin hoja de marco)
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN 17052-1
Capacidad (métrico) 30 l
Tipo Horno de cámara
Incluye Controlador C440
Control de temperatura C440
Uniformidad de temperatura ± 4 °C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 420 × 290 × 260 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 420 × 290 × 260 mm
Longitud (métrico) 420 mm
Anchura (métrico) 290 mm
Altura (métrico) 260 mm
Peso (métrico) 285 kg