Descripción
- Temperatura máxima: 450 °C
- Deflectores de aire de acero inoxidable en el horno para una circulación óptima del aire
- Gire la puerta con bisagras en el lado derecho
- Estructura base incluida en la entrega, NA 15/65 diseñada como modelo de sobremesa
- Circulación de aire horizontal
- Uniformidad de temperatura hasta +/- 4 °C según DIN 17052-1 (Modelo NA 15/65 hasta +/- 5 °C)
- Distribución óptima del aire gracias a las altas velocidades de flujo
- Se incluye una hoja de marco y guías para dos bandejas adicionales en el ámbito de entrega (NA 15/65 sin hoja de marco)
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN 17052-1 |
| Capacidad (métrico) | 30 l |
| Tipo | Horno de cámara |
| Control de temperatura | B400 |
| Uniformidad de temperatura | ± 4 °C |
| Peso (métrico) | 285 kg |