Learn More
Nabertherm Horno de cámara de convección forzada NA, 450 °C
Código de producto. 15958390 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 l
60 l
120 l
250 l
500 l
Control de temperatura:
B400
C440
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Control de temperatura unitSize
15958390 250 l C440 cada uno
15958380 30 l B400 cada uno
15948380 30 l C440 cada uno
15988380 60 l B400 cada uno
15978380 60 l C440 cada uno
15928390 120 l B400 cada uno
15918390 120 l C440 cada uno
15968390 250 l B400 cada uno
15908400 500 l B400 cada uno
15998390 500 l C440 cada uno
10 options
Código de producto. 15958390
Marca: Nabertherm NA2541C2
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La buena uniformidad de temperatura con circulación de aire proporciona las condiciones ideales del proceso para el recocido, curado, recocido en solución, envejecimiento artificial, precalentamiento o soldadura fuerte. Los hornos están equipados con una caja de recocido para recocido suave de cobre o templado de titanio.
  • Temperatura máxima: 450 °C
  • Deflectores de aire de acero inoxidable en el horno para una circulación óptima del aire
  • Gire la puerta con bisagras en el lado derecho
  • Estructura base incluida en la entrega, NA 15/65 diseñada como modelo de sobremesa
  • Circulación de aire horizontal
  • Uniformidad de temperatura hasta +/- 4 °C según DIN 17052-1 (Modelo NA 15/65 hasta +/- 5 °C)
  • Distribución óptima del aire gracias a las altas velocidades de flujo
  • Se incluye una hoja de marco y guías para dos bandejas adicionales en el ámbito de entrega (NA 15/65 sin hoja de marco)
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN 17052-1
Capacidad (métrico) 250 l
Tipo Horno de cámara
Control de temperatura C440
Uniformidad de temperatura ± 4 °C
Peso (métrico) 590 kg