Learn More
Liebherr™ Refrigerador a altura de mesa de aire forzado con alarma
Código de producto. 15249096 Tienda Liebherr Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
130 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15249096 130 L cada uno
1 options
Código de producto. 15249096
Marca: Liebherr™ FKUV1613
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos congeladores para almacenamiento general en laboratorio de muestras sensibles a la temperatura. Los refrigeradores con altura de mesa de aire forzado Liebherr™ incluyen estantes de rejilla revestidos de plástico y recipientes de alambre con interior de plástico.
  • Puerta de doble acristalamiento con bisagras intercambiables HardLine
  • Mango ergonómico extraplano
  • Bloqueo instalado
  • Patas ajustables de acero cincado
  • Indicador digital de temperatura externo
  • Sistema de control electrónico
  • Sistema de advertencia óptica y sonora
Especificaciones
Capacidad (métrico) 130 L
Intervalo de temperatura 1°C a 15°C
Refrigerante R600A
Door Material Doble acristalamiento
Material de la cabina Acero
Interior Contenedores interiores de poliestireno blanco
Color Blanco
Modelo FKUV1613X
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 83 Al x 60 An x 61,5 Pr cm
Fondo interior (métrico) 43,5 cm
Altura (métrico) interior 67 cm
Anchura (métrico) interior 44 cm
Tensión 220/240 V
Requisitos eléctricos 220 - 240 V 50 Hz 120 W
Frecuencia 50 Hz
Peso con embalaje (métrico) 42 kg