Learn More
PEPperCHIP™ Micromatriz proteómica del virus de la fiebre aftosa
Código de producto. 16327758
Change view
Click to view available options
:
Cantidad: 1 portaobjetos
Código de producto.
16327758 Cantidad: 1 portaobjetos
1 options
Código de producto. 16327758
Marca: PEPperCHIP™ SPC.009.001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Micromatriz proteómica del virus de la fiebre aftosa con 2332 péptidos específicos de virus impresos por duplicado. La micromatriz se puede utilizar para el mapeo de epítopos, el cribaje sérico o la detección de biomarcadores.
  • Contenido de la micromatriz: Poliproteína genómica del virus de la fiebre aftosa dividida en 15 cadenas: Proteasa principal, proteína VP0, proteína VP4, proteína VP2, proteína VP3, proteína VP1, proteína 2A, proteína 2B, proteína 2C, proteína 3A, proteína 3B-1, proteína 3B-2, proteína 3B-3, Picornain 3C, ARN polimerasa dirigida por ARN 3D-POL
  • Longitud/superposición de péptidos: 15 aa/14 aa
  • Número de péptidos: 2332 péptidos impresos por duplicado y de control de HA, polio y c-Myc.
Especificaciones
Recubrimiento PEPperSlide™ PEGMA/PMMA
Descripción 1 copia de matriz por micromatriz
Cantidad 1 portaobjetos
Método de fijación Síntesis de péptidos combinatorios mediante impresión láser de aminoácidos
Grosor (métrico) 1 mm
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015.
Color Transparente
Estado normativo RUO
Código de barras Código de barras individual para cada micromatriz
Material Vidrio microscópico
Tipo Micromatriz de péptidos de alta densidad
Para utilizar con (aplicación) Validación de anticuerpos, mapeo de epítopos, cribaje sérico, detección de biomarcadores
Esterilidad No estéril
Dimensions (LxW) 75,4 x 25 mm