Learn More
Testo™ Kit de termómetro de alimentos
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura mín. (métrico) | -50°C |
| Exactitud | ± 0,5 °C |
| Pantalla | LCD digital |