Learn More
Jenway™ Electrodo de pH para alimentos con conector S7 para su uso con el modelo 430
Descripción
- Tipo: Combinación
- Tipo de extremo: Plano
- Intervalo de pH: 0-14
- Escala de temperatura: De 0 a 80 °C
- Material del cuerpo: Epoxi
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Combinación, rellenable |
| Junta | PTFE poroso |
| Material | Cuerpo epóxico |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Tipo de solución de llenado | Gel parcial de KCl/AgCl de 4 M |
| Referencia interna | AgCI |
| Punto isopotencial | 0 ± 20 mV |
| Tiempo de respuesta | 95 % de la lectura final en 10 segundos |
| Pendiente | 59,16 mV, ± 3 mV a 25 °C |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
| Mostrar más |