Learn More
Gilac™ Food Contact Certified Pallet
Código de producto. 17918571
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
600 x 400 x 120 mm
800 x 1200 x 120 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
17918571 800 x 1200 x 120 mm cada uno
17958551 600 x 400 x 120 mm cada uno
2 options
Código de producto. 17918571
Marca: Gilac™ G052261
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Food Contact Certified Pallet is ideal for equipping preparation area cold rooms.
  • Food contact certified plastic pallet.
  • Ideal for equipping preparation area cold rooms.
  • Load capacity when stationary: 600 kg
  • Load capacity in motion: 400 kg
  • Storage prohibited on racks: the pads of the pallets are incompatible with the rails of the racks.
Especificaciones
Tipo de producto Aero Tote Pallet
Color Black
Certificaciones/conformidad Food Contact Certified
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 800 x 1200 x 120 mm
Altura (imperial) 4.7 in.
Altura (métrico) 120 mm
Longitud (imperial) 31.5 in.
Longitud (métrico) 800 mm
Anchura (imperial) 47.2 in.
Anchura (métrico) 1200 mm