Learn More
FOLR3 Mouse anti-Human, Clone: OTI6C1, TrueMAB™, Origene
Código de producto. 17595634
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
Tamaño de la unidad:
30 microlitros
17595634 30 μL 30 microlitros
1 options
Código de producto. 17595634 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA811551S
Mouse Monoclonal Antibody
FOLR3 Monoclonal antibody specifically detects FOLR3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Antígeno FOLR3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6C1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica FOLR3
N.º de referencia del gen P41439
Alias de gen Folate receptor 3; folate receptor 3 (gamma); folate receptor gamma; FOLR3; FR gamma; FR- gamma; FR-G; FR-gamma; gamma-hFR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human FOLR3 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2352
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1