Learn More
Invitrogen™ FOLR2 Monoclonal Antibody (OTI4G6)
Código de producto. 15946524
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15946524 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15946524
Marca: Invitrogen™ MA526933
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Mouse Monoclonal Antibody
FOLR2 Monoclonal Antibody for IHC (P), Western Blot
FOLR2 is a member of the folate receptor (FOLR) family, and these genes exist in a cluster on chromosome 11. Members of this gene family have a high affinity for folic acid and for several reduced folic acid derivatives, and they mediate delivery of 5-methyltetrahydrofolate to the interior of cells. This protein has a 68% and 79% sequence homology with the FOLR1 and FOLR3 proteins, respectively. Although this protein was originally thought to be specific to placenta, it can also exist in other tissues, and it may play a role in the transport of methotrexate in synovial macrophages in rheumatoid arthritis patients.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antígeno FOLR2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4G6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica FOLR2
N.º de referencia del gen P14207
Alias de gen BETA-HFR; FBP; FBP/PL-1; Fbp2; folate binding protein; folate binding protein 2; folate receptor 2; folate receptor 2 (fetal); folate receptor beta; folate receptor, beta; folate receptor, fetal/placental; Folate-binding protein 2; folate-binding protein, fetal/placental; Folbp2; Folbp-2; FOLR2; FR-beta; FR-P3; placental folate-binding protein
Símbolos de los genes FOLR2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 20-221 of FOLR2 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2350
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.