missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FOLR1 Antibody (mirvetuximab) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Código de producto. 30170956
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30170956 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30170956 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP328386JF635

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

FOLR1 Monoclonal antibody specifically detects FOLR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FOLR1
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon mirvetuximab
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Adult folate-binding protein, FBP, folate binding protein, Folate receptor 1, folate receptor 1 (adult), folate receptor alpha, Folate receptor, adult, FOLR, FR-alpha, KB cells FBP, Ovarian tumor-associated antigen MOv18
Especie del huésped Human
Inmunógeno FOLR1/ FRA
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2348
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.