missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Folinic acid calcium salt pentahydrate, MedChemExpress

Código de producto. p-200097768
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16498076 100 mg 100 miligramos
16422006 500 mg 500 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16498076

Marca: Medchem Express HYB0080100mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Folinic acid calcium salt pentahydrate (Leucovorin calcium salt pentahydrate) is a biological folic acid and is generally administered along with methotrexate (MTX) as a rescue agent to decrease MTX-induced toxicity.

Folinic acid calcium salt pentahydrate (Leucovorin calcium salt pentahydrate) is a biological folic acid and is generally administered along with methotrexate (MTX) as a rescue agent to decrease MTX-induced toxicity.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Folinic acid calcium salt pentahydrate
Forma física Solid
CAS 6035-45-6
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H31CaN7O12
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Leucovorin calcium salt pentahydrate
Información de solubilidad H2O : 10 mg/mL (16.62 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=CN1C(C2=O)=C(NC(N)=N2)NCC1CNC3=CC=C(C(N[C@H](C([O-])=O)CCC([O-])=O)=O)C=C3.O.O.O.O.[Ca+2].O
Peso molecular (g/mol) 601.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 601.58
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.