Learn More
Ácido folínico, pentahidrato de sal de calcio, 95,0-105,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-136759 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10411081 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10751311 1 g Frasco de vidrio 1 g
2 options
Código de producto. 10411081
Marca: Thermo Scientific Acros 230312500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6035-45-6 | C20H21CaN7O7·5H2O | 601.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6035-45-6
Fórmula molecular C20H21CaN7O7·5H2O
Peso molecular (g/mol) 601.58
Número MDL MFCD00149465
Clave InChI NPPBLUASYYNAIG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo folinic acid calcium pentahydrate
PubChem CID 131674093
Nombre IUPAC calcio;4-[[4-[(2-amino-5-formil-4-oxido-7,8-dihidro-6H-pteridin-6-il)metilamino]benzoil]amino]-5-hidroxi-5-oxopentanoato; pentahidrato
SMILES C1C(N(C2=C(N1)N=C(N=C2[O-])N)C=O)CNC3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(=O)[O-])C(=O)O.O.O.O.O.O.[Ca+2]
Specifications
Nombre del producto químico o material Folinic acid, calcium salt pentahydrate
Nombre de nota 95.0-105.0%
Punto de fusión 240.0°C to 250.0°C
Color Blanco amarillento a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Índice Merck 15, 4249
Rotación específica + 14.30
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble in water. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 601.58
Porcentaje de pureza 95 to 105%
Forma física Polvo