Learn More
Ácido folínico, sal de calcio, 99,4 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11474742 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
0.1 g
0.5 g
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
11474742 1 g 1 g
11444742 25 mg -
11454742 0.1 g -
11464742 0.5 g -
4 options
Código de producto. 11474742
Marca: MP Biomedicals 0219150491
Fórmula molecular C20H21CaN7O7
Peso molecular (g/mol) 511.51
Número MDL MFCD00006704
Clave InChI KVUAALJSMIVURS-AEQORCIRNA-L
Sinónimo calcium folinate
PubChem CID 131675590
SMILES [Ca++].NC1=NC(=O)C2=C(NCC(CNC3=CC=C(C=C3)C(=O)N[C@@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O)N2C=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Folinic acid, calcium salt
Color Amarillo
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC calcium (2S)-2-[(4-{[(2-amino-5-formyl-4-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-yl)methyl]amino}phenyl)formamido]pentanedioate
Formula Weight (peso de la fórmula) 511.5
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Folinic Acid Calcium Salt, Pentahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Folinic Acid CalciumSalt, Pentahydrate